Learn More
EPA-Methode 624 Spülbare Kalibriermischung 9 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30322190 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30322190 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREYA06240900ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trichloroethane∣1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1,2-Trichloroethane∣1,1-Dichloroethane∣1,1-Dichloroethene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,2-Dichloroethane∣1,2-Dichloropropane∣1,3-Dichlorobenzene∣1,3-Dichloropropene (cis + trans)∣1,4-Dichlorobenzene∣Benzene∣Bromodichloromethane∣Chlorobenzene∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Dichloromethane (Methylenechloride)∣Ethylbenzene∣Tetrachloroethene∣Tetrachloromethane∣Toluene∣trans-1,2-Dichloroethene∣Tribromomethane∣Trichloroethene
CAS 71-55-6, 79-34-5, 79-00-5, 75-34-3, 75-35-4, 95-50-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,1,1-Trichloroethane∣1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1,2-Trichloroethane∣1,1-Dichloroethane∣1,1-Dichloroethene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,2-Dichloroethane∣1,2-Dichloropropane∣1,3-Dichlorobenzene∣1,3-Dichloropropene (cis + trans)∣1,4-Dichlorobenzene∣Benzene∣Bromodichloromethane∣Chlorobenzene∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Dichloromethane (Methylenechloride)∣Ethylbenzene∣Tetrachloroethene∣Tetrachloromethane∣Toluene∣trans-1,2-Dichloroethene∣Tribromomethane∣Trichloroethene
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Lösungstyp Mischung
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Umweltanalytik
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,1,1-Trichloroethane 2000 μg/mL∣1,1,2,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL∣1,1,2-Trichloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichloroethane 2000 μg/mL∣1,2-Dichloropropane 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichloropropene (cis + trans) 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣Benzene 2000 μg/mL∣Bromodichloromethane 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL∣Chloroform 2000 μg/mL∣Dibromochloromethane 2000 μg/mL∣Dichloromethane (Methylenechloride) 2000 μg/mL∣Ethylbenzene 2000 μg/mL∣Tetrachloroethene 2000 μg/mL∣Tetrachloromethane 2000 μg/mL∣Toluene 2000 μg/mL∣trans-1,2-Dichloroethene 2000 μg/mL∣Tribromomethane 2000 μg/mL∣Trichloroethene 2000 μg/mL