Learn More
EPA-Methode 625 SV Kalibriergemisch 660 1000 μg/ml in Benzol:Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣2-Chloronaphthalene∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Chlorophenyl phenyl ether∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Azobenzene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether∣Bis(2-chloroethoxy)methane∣Bis-(2-chloroethyl)ether∣Carbazole∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Fluoranthene∣Fluorene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Naphthalene∣Nitrobenzene∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)∣Pentachlorophenol∣Phenanthrene∣Phenol∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene |
| CAS | 120-82-1, 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 88-06-2, 120-83-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣2-Chloronaphthalene∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Chlorophenyl phenyl ether∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Azobenzene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether∣Bis(2-chloroethoxy)methane∣Bis-(2-chloroethyl)ether∣Carbazole∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Fluoranthene∣Fluorene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Naphthalene∣Nitrobenzene∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)∣Pentachlorophenol∣Phenanthrene∣Phenol∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Benzol/Dichlormethan |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2,4-Trichlorobenzene 1000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 1000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 1000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 1000 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 1000 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 1000 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 1000 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 1000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 1000 μg/mL∣2,6-Dinitrotoluene 1000 μg/mL∣2-Chloronaphthalene 1000 μg/mL∣2-Chlorophenol 1000 μg/mL∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol 1000 μg/mL∣2-Nitrophenol 1000 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 1000 μg/mL∣4-Chlorophenyl phenyl ether 1000 μg/mL∣4-Nitrophenol 1000 μg/mL∣Acenaphthene 1000 μg/mL∣Acenaphthylene 1000 μg/mL∣Anthracene 1000 μg/mL∣Azobenzene 1000 μg/mL∣Benz[a]anthracene 1000 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 1000 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 1000 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 1000 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 1000 μg/mL∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether 1000 μg/mL∣Bis(2-chloroethoxy)methane 1000 μg/mL∣Bis-(2-chloroethyl)ether 1000 μg/mL∣Carbazole 1000 μg/mL∣Chrysene 1000 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 1000 μg/mL∣Dibutyl phthalate 1000 μg/mL∣Diethyl phthalate 1000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 1000 μg/mL∣Fluoranthene 1000 μg/mL∣Fluorene 1000 μg/mL∣Hexachlorobenzene 1000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 1000 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 1000 μg/mL∣Hexachloroethane 1000 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 1000 μg/mL∣Isophorone 1000 μg/mL∣Naphthalene 1000 μg/mL∣Nitrobenzene 1000 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 1000 μg/mL∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether) 1000 μg/mL∣Pentachlorophenol 1000 μg/mL∣Phenanthrene 1000 μg/mL∣Phenol 1000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 1000 μg/mL∣Pyrene 1000 μg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?