Learn More
EPA-Methode 8015 Arizona Kalibrierstandardmischung 240 10000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | No. 2 Diesel Oil∣SAE 10W-30 motor oil |
| CAS | 68334-30-5, 329050-13-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | No. 2 Diesel Oil∣SAE 10W-30 motor oil |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlormethan |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | No. 2 Diesel Oil 10000 μg/mL∣SAE 10W-30 motor oil 10000 μg/mL |