Learn More
EPA-Methode 8015 Interne Standardmischung 413 2000 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313185
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313185 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313185 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000413WA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol∣2-Chloroacrylonitrile
CAS 1515-14-6, 920-66-1, 920-37-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol∣2-Chloroacrylonitrile
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Wasser
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol 2000 μg/mL∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 2000 μg/mL∣2-Chloroacrylonitrile 2000 μg/mL