Learn More
EPA-Methode 8015 Nicht halogenierte VOC-Mischung 412 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Dioxane∣2-Butanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetonitrile∣Acrylamide∣Diethylether∣Ethanol∣Isobutanol∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methacrylic acid-methyl ester∣Methacrylonitrile∣Propionitrile |
| CAS | 123-91-1, 78-93-3, 108-10-1, 75-05-8, 79-06-1, 60-29-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,4-Dioxane∣2-Butanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetonitrile∣Acrylamide∣Diethylether∣Ethanol∣Isobutanol∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methacrylic acid-methyl ester∣Methacrylonitrile∣Propionitrile |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,4-Dioxane 100 μg/mL∣2-Butanone 100 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 100 μg/mL∣Acetonitrile 100 μg/mL∣Acrylamide 100 μg/mL∣Diethylether 100 μg/mL∣Ethanol 100 μg/mL∣Isobutanol 100 μg/mL∣Methacrylic acid-ethyl ester 100 μg/mL∣Methacrylic acid-methyl ester 100 μg/mL∣Methacrylonitrile 100 μg/mL∣Propionitrile 100 μg/mL |