Learn More
EPA-Methode 8141 Ersatzstandardmischung 430 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327887 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327887 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000430AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributylphosphate∣Triphenylphosphate
CAS 126-73-8, 115-86-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tributylphosphate∣Triphenylphosphate
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Aceton
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tributylphosphate 1000 μg/mL∣Triphenylphosphate 1000 μg/mL