Learn More
EPA-Methode 8260 Acetatgemisch 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310346 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30310346 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000415ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid-isopropyl ester∣Amyl Acetate∣Butyl Acetate∣Ethyl acetate∣Methyl Acetate∣Propyl Acetate∣Vinylacetate
CAS 108-21-4, 628-63-7, 123-86-4, 141-78-6, 79-20-9, 109-60-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetic acid-isopropyl ester∣Amyl Acetate∣Butyl Acetate∣Ethyl acetate∣Methyl Acetate∣Propyl Acetate∣Vinylacetate
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acetic acid-isopropyl ester 2000 μg/mL∣Amyl Acetate 2000 μg/mL∣Butyl Acetate 2000 μg/mL∣Ethyl acetate 2000 μg/mL∣Methyl Acetate 2000 μg/mL∣Propyl Acetate 2000 μg/mL∣Vinylacetate 2000 μg/mL