Learn More
EPA-Methode 8260 VOC-Gemisch 565 200 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327157
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327157 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30327157 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000656ME
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorohexane (Hexylchloride)∣2-Butanone∣2-Chloroethyl-vinylether∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Acrylonitrile∣alpha-Methylstyrene∣Carbon disulfide∣Cyclohexane∣Dimethyl sulfide∣Isoprene∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methyl Acetate∣Methyl Disulfide∣Methyl iodide∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclohexane∣n-Hexane∣trans-1,4-Dichloro-2-butene
CAS 544-10-5, 78-93-3, 110-75-8, 591-78-6, 108-10-1, 67-64-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Chlorohexane (Hexylchloride)∣2-Butanone∣2-Chloroethyl-vinylether∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Acrylonitrile∣alpha-Methylstyrene∣Carbon disulfide∣Cyclohexane∣Dimethyl sulfide∣Isoprene∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methyl Acetate∣Methyl Disulfide∣Methyl iodide∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclohexane∣n-Hexane∣trans-1,4-Dichloro-2-butene
Versandbedingung -18°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Chlorohexane (Hexylchloride) 200 μg/mL∣2-Butanone 200 μg/mL∣2-Chloroethyl-vinylether 200 μg/mL∣2-Hexanone 200 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 200 μg/mL∣Acetone 200 μg/mL∣Acrylonitrile 200 μg/mL∣alpha-Methylstyrene 200 μg/mL∣Carbon disulfide 200 μg/mL∣Cyclohexane 200 μg/mL∣Dimethyl sulfide 200 μg/mL∣Isoprene 200 μg/mL∣Methacrylic acid-ethyl ester 200 μg/mL∣Methyl Acetate 200 μg/mL∣Methyl Disulfide 200 μg/mL∣Methyl iodide 200 μg/mL∣Methyl tert-butyl ether 200 μg/mL∣Methylcyclohexane 200 μg/mL∣n-Hexane 200 μg/mL∣trans-1,4-Dichloro-2-butene 200 μg/mL