Learn More
EPA-Methode 8270 Anhang. IX Kalibriergemisch 602 1000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309947 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30309947 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000602DI
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,3,5-Trinitrobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1-Aminonaphthalene∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,6-Dichlorophenol∣2-Acetamidofluoren∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)∣2-Aminonaphthalene∣2-Picolin (2-Methylpyridine)∣3-Methylcholanthrene∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Aminobiphenyl∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣4-Nitrosomorpholine∣7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene∣Acetophenone∣Aniline∣Benzyl alcohol∣Dinoseb∣Diphenylamine∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Isosafrole∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine∣o-Toluidine∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane∣Phenacetin∣Pyridine∣Quintozene∣Safrole∣Sudan Yellow
CAS 95-94-3, 99-35-4, 99-65-0, 134-32-7, 58-90-2, 87-65-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,3,5-Trinitrobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1-Aminonaphthalene∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,6-Dichlorophenol∣2-Acetamidofluoren∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)∣2-Aminonaphthalene∣2-Picolin (2-Methylpyridine)∣3-Methylcholanthrene∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Aminobiphenyl∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣4-Nitrosomorpholine∣7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene∣Acetophenone∣Aniline∣Benzyl alcohol∣Dinoseb∣Diphenylamine∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Isosafrole∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine∣o-Toluidine∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane∣Phenacetin∣Pyridine∣Quintozene∣Safrole∣Sudan Yellow
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlormethan
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 1000 μg/mL∣1,3,5-Trinitrobenzene 1000 μg/mL∣1,3-Dinitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Aminonaphthalene 1000 μg/mL∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol 1000 μg/mL∣2,6-Dichlorophenol 1000 μg/mL∣2-Acetamidofluoren 1000 μg/mL∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline) 1000 μg/mL∣2-Aminonaphthalene 1000 μg/mL∣2-Picolin (2-Methylpyridine) 1000 μg/mL∣3-Methylcholanthrene 1000 μg/mL∣3-Methylphenol (m-Cresol) 1000 μg/mL∣4-Aminobiphenyl 1000 μg/mL∣4-Nitroquinoline-1-oxide 1000 μg/mL∣4-Nitrosomorpholine 1000 μg/mL∣7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene 1000 μg/mL∣Acetophenone 1000 μg/mL∣Aniline 1000 μg/mL∣Benzyl alcohol 1000 μg/mL∣Dinoseb 1000 μg/mL∣Diphenylamine 1000 μg/mL∣Hexachloropropene (Perchloropropene) 1000 μg/mL∣Isosafrole 1000 μg/mL∣N-Nitroso-diethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-butylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosomethylethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosopiperidine 1000 μg/mL∣N-Nitrosopyrrolidine 1000 μg/mL∣o-Toluidine 1000 μg/mL∣Pentachlorobenzene 1000 μg/mL∣Pentachloroethane 1000 μg/mL∣Phenacetin 1000 μg/mL∣Pyridine 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL∣Safrole 1000 μg/mL∣Sudan Yellow 1000 μg/mL