Learn More
EPA-Methode 8270 Anhang IX Gemisch 2 1000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,3,5-Trinitrobenzene∣1,4-Dioxane∣1,4-Naphthoquinone∣1-Chloronaphthalene∣2,6-Dichlorophenol∣3-Methylcholanthrene∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene∣Acetophenone∣Aramite∣Benzaldehyde∣Biphenyl∣Chlordecone∣Chlorobenzilate∣Diallate∣Dibenz(A,J)Acridine∣e-Caprolactam∣Ethyl methanesulfonate∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Isodrin∣Isosafrole∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methylmethanesulfonate∣Oxydibenzene∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane∣Phenacetin∣Propyzamide∣Quintozene∣Safrole |
| CAS | 95-94-3, 99-35-4, 123-91-1, 130-15-4, 90-13-1, 87-65-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,3,5-Trinitrobenzene∣1,4-Dioxane∣1,4-Naphthoquinone∣1-Chloronaphthalene∣2,6-Dichlorophenol∣3-Methylcholanthrene∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene∣Acetophenone∣Aramite∣Benzaldehyde∣Biphenyl∣Chlordecone∣Chlorobenzilate∣Diallate∣Dibenz(A,J)Acridine∣e-Caprolactam∣Ethyl methanesulfonate∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Isodrin∣Isosafrole∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methylmethanesulfonate∣Oxydibenzene∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane∣Phenacetin∣Propyzamide∣Quintozene∣Safrole |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlormethan |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 1000 μg/mL∣1,3,5-Trinitrobenzene 1000 μg/mL∣1,4-Dioxane 1000 μg/mL∣1,4-Naphthoquinone 1000 μg/mL∣1-Chloronaphthalene 1000 μg/mL∣2,6-Dichlorophenol 1000 μg/mL∣3-Methylcholanthrene 1000 μg/mL∣4-Nitroquinoline-1-oxide 1000 μg/mL∣7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene 1000 μg/mL∣Acetophenone 1000 μg/mL∣Aramite 1000 μg/mL∣Benzaldehyde 1000 μg/mL∣Biphenyl 1000 μg/mL∣Chlordecone 1000 μg/mL∣Chlorobenzilate 1000 μg/mL∣Diallate 1000 μg/mL∣Dibenz(A,J)Acridine 1000 μg/mL∣e-Caprolactam 1000 μg/mL∣Ethyl methanesulfonate 1000 μg/mL∣Hexachloropropene (Perchloropropene) 1000 μg/mL∣Isodrin 1000 μg/mL∣Isosafrole 1000 μg/mL∣Methacrylic acid-ethyl ester 1000 μg/mL∣Methylmethanesulfonate 1000 μg/mL∣Oxydibenzene 1000 μg/mL∣Pentachlorobenzene 1000 μg/mL∣Pentachloroethane 1000 μg/mL∣Phenacetin 1000 μg/mL∣Propyzamide 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL∣Safrole 1000 μg/mL |