missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EPA-Methode 8270 Benzidingemisch 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3'-Dichlorobenzidine∣3,3'-Dimethylbenzidine∣4,4'-Benzidine |
| CAS | 91-94-1, 119-93-7, 92-87-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3,3'-Dichlorobenzidine∣3,3'-Dimethylbenzidine∣4,4'-Benzidine |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 3,3'-Dichlorobenzidine 2000 μg/mL∣3,3'-Dimethylbenzidine 2000 μg/mL∣4,4'-Benzidine 2000 μg/mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?