Learn More
EPA-Methode 8270 BNA-Surrogatmischung 5000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326091
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326091 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326091 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000432DI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14∣Pyrene-d10
CAS 118-79-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0, 4165-62-2, 1718-51-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14∣Pyrene-d10
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlormethan
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4,6-Tribromophenol 5000 μg/mL∣2-Fluorobiphenyl 5000 μg/mL∣2-Fluorophenol 5000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 5000 μg/mL∣Phenol-d5 5000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 5000 μg/mL∣Pyrene-d10 5000 μg/mL
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.