Learn More
EPA-Methode 8270 BNA-Surrogatmischung 599 200-400 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14 |
| CAS | 118-79-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0, 4165-62-2, 1718-51-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14 |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlormethan |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Fluorobiphenyl 200 μg/mL∣Nitrobenzene D5 200 μg/mL∣p-Terphenyl D14 200 μg/mL∣2,4,6-Tribromophenol 400 μg/mL∣2-Fluorophenol 400 μg/mL∣Phenol-d5 400 μg/mL |