Learn More
EPA-Methode 8270 Kalibrierung nach Klasse Gemisch 2 2000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319537 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30319537 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000438DI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitroaniline∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Nitroaniline∣4,4'-Benzidine∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Diphenylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pyridine
CAS 88-74-4, 91-94-1, 99-09-2, 92-87-5, 106-47-8, 100-01-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Nitroaniline∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Nitroaniline∣4,4'-Benzidine∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Diphenylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pyridine
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlormethan
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Nitroaniline 2000 μg/mL∣3,3'-Dichlorobenzidine 2000 μg/mL∣3-Nitroaniline 2000 μg/mL∣4,4'-Benzidine 2000 μg/mL∣4-Chloroaniline 2000 μg/mL∣4-Nitroaniline 2000 μg/mL∣Aniline 2000 μg/mL∣Diphenylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 2000 μg/mL∣Pyridine 2000 μg/mL