Learn More
EPA-Methode 8270 Interne Standardmischung 4000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313143 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30313143 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREYS09000005DI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10
CAS 3855-82-1, 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1520-96-3, 1517-22-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlormethan
Industry Type Lebensmitteltests
Menge 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,4-Dichlorobenzene-D4 4000 μg/mL∣Acenaphthene D10 4000 μg/mL∣Chrysene D12 4000 μg/mL∣Naphthalene D8 4000 μg/mL∣Perylene D12 4000 μg/mL∣Phenanthrene D10 4000 μg/mL