Learn More
EPA-Methode 8270 Matrix-Spike-Mischung 10000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325571
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325571 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30325571 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000424DI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Chlorophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pentachlorophenol∣Phenol∣Pyrene
CAS 120-82-1, 106-46-7, 121-14-2, 95-57-8, 59-50-7, 100-02-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Chlorophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pentachlorophenol∣Phenol∣Pyrene
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlormethan
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2,4-Trichlorobenzene 10000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 10000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 10000 μg/mL∣2-Chlorophenol 10000 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 10000 μg/mL∣4-Nitrophenol 10000 μg/mL∣Acenaphthene 10000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 10000 μg/mL∣Pentachlorophenol 10000 μg/mL∣Phenol 10000 μg/mL∣Pyrene 10000 μg/mL