Learn More
EPA-Methode 8315 Gemisch 452 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Heptanal∣Acetaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Cyclohexanone∣Decanal∣Formaldehyde∣n-Valeraldehyde∣Octanal∣Pelargonaldehyde∣Propionaldehyde |
| CAS | 111-71-7, 75-07-0, 123-72-8, 66-25-1, 123-73-9, 108-94-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-Heptanal∣Acetaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Cyclohexanone∣Decanal∣Formaldehyde∣n-Valeraldehyde∣Octanal∣Pelargonaldehyde∣Propionaldehyde |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitril |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1-Heptanal 1000 μg/mL∣Acetaldehyde 1000 μg/mL∣Butanal 1000 μg/mL∣Caproic aldehyde 1000 μg/mL∣Crotonaldehyde (Butenal) 1000 μg/mL∣Cyclohexanone 1000 μg/mL∣Decanal 1000 μg/mL∣Formaldehyde 1000 μg/mL∣n-Valeraldehyde 1000 μg/mL∣Octanal 1000 μg/mL∣Pelargonaldehyde 1000 μg/mL∣Propionaldehyde 1000 μg/mL |