Learn More
Thermo Scientific™ Vormontiertes Kit, EPA Vials mit Schraubgewinde/Septen/Kappen
Artikelnummer. 12354807
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 ml
40 ml
60 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Braun
Klar
Anzahl pro Packung:
100/Packung
72/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 12354807
Marke: Thermo Scientific™ 40EPAVCS(A)
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Save time in sample preparation. Three levels of Thermo Scientific EPA Screw Vials are available to match your application requirements: Level 300, 200 and 100.
Wählen Sie das richtige Fläschchen für Wasseranalyse-Anwendungen nach EPA-Richtlinien. Thermo Scientific™ Komfort-Kits für EPA-Schraubfläschchen sind als vormontierte und unmontierte Komfort-Kits erhältlich und sparen Zeit bei der Probenvorbereitung. Zur Auswahl stehen Level 100, 200 (vorgereinigt) oder 300 (vorgereinigt und zertifiziert) EPA-Fläschchen aus Klar- oder Braunglas mit einem Gesamtfassungsvermögen von 20 ml bzw. 40 ml. Vormontierte Kits enthalten Fläschchen mit bereits vormontierten Verschlusskappen und Septa Unmontierte Komfort-Kits enthalten in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Verschlusskappen und Septa in Polybeuteln. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Ausführung 100 EPA-Fläschchen
Die Fläschchen werden ebenso wie Level 300 Produkte nach einem strengen, registrierten ISO-Qualitätsmanagementsystem verarbeitet und verpackt. Level 100 Produkte sind nicht zertifiziert oder vorgereinigt. Jede Produktpackung ist mit einer Fertigungsnummer versehen und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
National Komfort-Kits für EPA-Fläschchen mit Schraubgewinde werden empfohlen für die separate Wasserentnahme gemäß EPA 40 CFR 136 „Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants“ (Vorgaben zur Errichtung von Prüfverfahren für die Analyse von Schadstoffen) und nach EPA 40 CFR 141 „National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water“ (Vorläufige nationale Bestimmungen für Trinkwasser: Kontrolle halogenierter Kohlenwasserstoffe in Trinkwasser).
Level 200 vorgereinigte Fläschchen
Die Fläschchen werden ebenso wie Level 300 Produkte nach einem strengen, registrierten ISO-Qualitätsmanagementsystem verarbeitet und verpackt. Level 200 Produkte sind nicht zertifiziert. Jede Produktpackung ist mit einer Fertigungsnummer versehen und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
Level 300 vorgereinigt und zertifiziert
Labor zertifiziert nach US EPA Super Fund Standards gemäß der neuesten Ausgabe von „Specifications and Guidance for Contaminant Free Sample Containers“ (Spezifikationen und Leitlinien für kontaminationsfreie Probenbehälter) der EPA. Das Level 300 Analysenzertifikat wird durch von Dritten generierte, validierbare Labordaten gestützt und bietet eine lückenlose Rückverfolgbarkeit über den gesamten Fertigungsprozess. Jede Packung von Level 300 Produkten enthält ein Analysenzertifikat und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Vormontiertes Kit, EPA Vials mit Schraubgewinde/Septen/Kappen
Farbe Braun
Material Glas
Volumen (metrisch) 40 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Wasseranalyse entsprechend EPA-Richtlinien
Enthält 40 mL amber glass EPA vials with cap and seal
Anzahl pro Packung 100/Packung
Verschlusstyp Schraubverschluss, zusammengesetzt, mit Septum
Menge 100