Learn More
Thermo Scientific™ EPA, TOC, Szintillationsfläschchen und Verschlüsse
Artikelnummer. 10646003
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Transparent
Weiß
Beschreibung:
24-400 EPA Schraubfläschchen, 40 ml
EPA 24-400 Schraubverschluss
EPA-Schraubfläschchen, vormontiertes Kit
EPA-Schraubfläschchen/Septen/Verschlusskappen, 40 ml
Fläschchen mit Folienverschlusskappen
Komfort-Kit für EPA-Schraubfläschchen
TOC-Fläschchen, Klarglas, mit Kappenabdeckung, oben offene Kappe, 10 ppb TOC, 40 ml
TOC-Fläschchen, Klarglas, mit Kappenabdeckung, oben offene Kappe, 20 ppb TOC, 40 ml
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
72 Stück
Artikelnummer. Farbe Beschreibung unitSize
10646003 Klar TOC-Fläschchen, Klarglas, mit Kappenabdeckung, oben offene Kappe, 10 ppb TOC, 40 ml 72 Stück
12418656 Durchsichtig 24-400 EPA Schraubfläschchen, 40 ml 100 Stück
12458646 Weiß EPA 24-400 Schraubverschluss 100 Stück
10572553 Bernsteinfarben EPA-Schraubfläschchen/Septen/Verschlusskappen, 40 ml 72 Stück
11357371 Transparent Fläschchen mit Folienverschlusskappen 500 Stück
10709663 Klar TOC-Fläschchen, Klarglas, mit Kappenabdeckung, oben offene Kappe, 20 ppb TOC, 40 ml 72 Stück
12488646 Transparent Komfort-Kit für EPA-Schraubfläschchen 100 Stück
10703406 Durchsichtig EPA-Schraubfläschchen, vormontiertes Kit 100 Stück
8 options
Artikelnummer. 10646003
Marke: Thermo Scientific™ 40TOCSV10
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung. Zur Anpassung an die Anforderungen Ihrer Anwendung sind Thermo Scientific EPA-Schraubfläschchen in drei Levels erhältlich: Level 300, 200 und 100.
Wählen Sie das richtige Fläschchen für Wasseranalyse-Anwendungen nach EPA-Richtlinien. Thermo Scientific™ Komfort-Kits für EPA-Schraubfläschchen sind als vormontierte und unmontierte Komfort-Kits erhältlich und sparen Zeit bei der Probenvorbereitung. Zur Auswahl stehen Level 100, 200 (vorgereinigt) oder 300 (vorgereinigt und zertifiziert) EPA-Fläschchen aus Klar- oder Braunglas mit einem Gesamtfassungsvermögen von 20 ml bzw. 40 ml. Vormontierte Kits enthalten Fläschchen mit bereits vormontierten Verschlusskappen und Septa Unmontierte Komfort-Kits enthalten in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Verschlusskappen und Septa in Polybeuteln. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Ausführung 100 EPA-Fläschchen
Die Fläschchen werden ebenso wie Level 300 Produkte nach einem strengen, registrierten ISO-Qualitätsmanagementsystem verarbeitet und verpackt. Level 100 Produkte sind nicht zertifiziert oder vorgereinigt. Jede Produktpackung ist mit einer Fertigungsnummer versehen und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
National Komfort-Kits für EPA-Fläschchen mit Schraubgewinde werden empfohlen für die separate Wasserentnahme gemäß EPA 40 CFR 136 „Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants“ (Vorgaben zur Errichtung von Prüfverfahren für die Analyse von Schadstoffen) und nach EPA 40 CFR 141 „National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water“ (Vorläufige nationale Bestimmungen für Trinkwasser: Kontrolle halogenierter Kohlenwasserstoffe in Trinkwasser).
Level 200 vorgereinigte Fläschchen
Die Fläschchen werden ebenso wie Level 300 Produkte nach einem strengen, registrierten ISO-Qualitätsmanagementsystem verarbeitet und verpackt. Level 200 Produkte sind nicht zertifiziert. Jede Produktpackung ist mit einer Fertigungsnummer versehen und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
Level 300 vorgereinigt und zertifiziert
Labor zertifiziert nach US EPA Super Fund Standards gemäß der neuesten Ausgabe von „Specifications and Guidance for Contaminant Free Sample Containers“ (Spezifikationen und Leitlinien für kontaminationsfreie Probenbehälter) der EPA. Das Level 300 Analysenzertifikat wird durch von Dritten generierte, validierbare Labordaten gestützt und bietet eine lückenlose Rückverfolgbarkeit über den gesamten Fertigungsprozess. Jede Packung von Level 300 Produkten enthält ein Analysenzertifikat und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung TOC-Fläschchen, Klarglas, mit Kappenabdeckung, oben offene Kappe, 10 ppb TOC, 40 ml
Farbe Klar
Material Glas
Volumen (metrisch) 40 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Wasseranalyse entsprechend EPA-Richtlinien
Anzahl pro Packung 72
Verschlusstyp Oben offene Verschlusskappe
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.