Learn More
Invitrogen™ Epcoritamab Chimeric Recombinant Human Monoclonal Antibody
Artikelnummer. 30283128
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30283128 1 mg 1 Milligramm
30283405 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30283128
Marke: Invitrogen™ MA560134
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Epcoritamab (DuoBody™-CD3xCD20) is a proprietary bispecific antibody created using Genmab's DuoBody technology. It targets CD20 on the B-cells, a clinically well-validated target that is expressed in a wide variety of B-cell malignancies. Epcoritamab is currently under investigation in a Phase I/II study for multiple hematological B cell malignancies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Epcoritamab Chimeric
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias GEN3013
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1