Learn More
EPHA2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A9C3, Proteintech
Artikelnummer. 16828895 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16828895 20 μL 20 Mikroliter
16818895 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16828895
Marke: Proteintech 667361IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The EPHA2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human EPHA2. This antibody recognizes human antigen. The EPHA2 antibody has been validated for the following applications: FC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen EPHA2
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1A9C3
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1969
Zielspezies Human
Isotype IgG1