missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EphB2 Antibody (Genentech patent anti-EphB2) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30161598
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30161598 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30161598

Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328529JF635

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

EphB2 Monoclonal antibody specifically detects EphB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EphB2
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon Genentech patent anti-EphB2
Konjugat Janelia Fluor 635
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CAPB, DRTEphB2, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EK5, elk-related tyrosine kinase, EPH receptor B2, eph tyrosine kinase 3, EPH-like kinase 5, ephrin type-B receptor 2, EPHT3MGC87492, EPTH3, ERKHek5, HEK5, PCBC, protein-tyrosine kinase HEK5, Renal carcinoma antigen NY-REN-47, Tyro5, Tyrosine-protein kinase receptor EPH-3, Tyrosine-protein kinase TYRO5
Wirtsspezies Human
Immunogen EphB2
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Prostate Cancer, Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2048
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.