Learn More
Novus Biologicals™ EphB6 Antibody Pair [HRP]
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
Beschreibung
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human EphB6.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 9.4 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 9.38-600 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Spezifität | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human EphB6. |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sandwich ELISA |
| Gen-Alias | EC 2.7.10.1, EPH receptor B6, EphB6, ephrin type-B receptor 6, HEPTyrosine-protein kinase-defective receptor EPH-6, MGC129910, MGC129911 |
| Gen-ID (Entrez) | 2051 |
| Mehr anzeigen |