missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ephrin-A1 Antibody (067), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-89659PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ephrin-A1 Monoclonal antibody specifically detects Ephrin-A1 in Rat samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| Ephrin-A1 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Rat | |
| Purified |
| ELISA | |
| 067 | |
| ELISA | |
| ECKLG, EFL1, EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 1, ephrin-A1, EPLG1TNF alpha-induced protein 4, Immediate early response protein B61, LERK1LERK-1, ligand of eph-related kinase 1, TNFAIP4B61, Tumor necrosis factor alpha-induced protein 4, tumor necrosis factor, alpha-induced protein 4 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Rat Ephrin-A1 (Uniprot#: P97553; Met1-His181). | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 1942 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur