missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Ephrin-A1 Monoclonal antibody specifically detects Ephrin-A1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Ephrin-A1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL6501 |
| Konjugat | Alexa Fluor 700 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | ECKLG, EFL1, EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 1, ephrin-A1, EPLG1TNF alpha-induced protein 4, Immediate early response protein B61, LERK1LERK-1, ligand of eph-related kinase 1, TNFAIP4B61, Tumor necrosis factor alpha-induced protein 4, tumor necrosis factor, alpha-induced protein 4 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P20827, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?