missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ephrin-A1 Antibody (CL6501) [Biotin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-76497B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ephrin-A1 Monoclonal antibody specifically detects Ephrin-A1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Ephrin-A1 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| ECKLG, EFL1, EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 1, ephrin-A1, EPLG1TNF alpha-induced protein 4, Immediate early response protein B61, LERK1LERK-1, ligand of eph-related kinase 1, TNFAIP4B61, Tumor necrosis factor alpha-induced protein 4, tumor necrosis factor, alpha-induced protein 4 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P20827, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 1942 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| CL6501 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur