missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ephrin-A1 Antibody (CL6501) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30300268 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30300268 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30300268

Marke: Novus Biologicals NBP276497JF549

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Ephrin-A1 Monoclonal antibody specifically detects Ephrin-A1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Ephrin-A1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL6501
Konjugat Janelia Fluor 549
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ECKLG, EFL1, EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 1, ephrin-A1, EPLG1TNF alpha-induced protein 4, Immediate early response protein B61, LERK1LERK-1, ligand of eph-related kinase 1, TNFAIP4B61, Tumor necrosis factor alpha-induced protein 4, tumor necrosis factor, alpha-induced protein 4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P20827, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1942
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.