Learn More
Motic™ Epi-Illuminator, 12 V/50 W
Artikelnummer. 15445262
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mikroskope BA-310 POL, BA-310 MET
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15445262 Mikroskope BA-310 POL, BA-310 MET 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15445262 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101001901609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 €
    1033.00 € / 1 Stück
    Sparen 42.00 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet Beleuchtung für Epifluoreszenz. Der Motic™ Epi-Illuminator, 12V/50W ist eine Quarz-Halogenquelle mit integrierten Feld- und Aperturmembranen und einem externen Lampengehäuse.
  • Quartz-Halogen-Lichtquelle
  • Integrierte Membranen für Feld- und Apertur.
  • Externes Lampengehäuse.
Spezifikation
Typ Epi-Beleuchtung, Quarzhalogen
Beschreibung 12 V/50 W
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskope BA-310 POL, BA-310 MET
Enthält Integrierte Feld- und Blendenmembranen und Außenlampengehäuse.
Spannung 12 V