Learn More
Invitrogen™ Epiandrosterone ELISA Kit
Artikelnummer. 17154853
Click to view available options
Menge:
10 × 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17154853
Marke: Invitrogen™ EIAANDO
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Epiandrosterone Competitive ELISA quantitates epiandrosterone in serum, plasma, urine, saliva, dried fecal extracts or cell culture medium.∣Principle of the method: The Epiandrosterone Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure epiandrosterone independent of species. An epiandrosterone standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples are read off a user-generated standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with anti-rabbit IgG antibodies. Anti-rabbit epiandrosterone antibodies and epiandrosterone-peroxidase conjugate is added to the wells. The epiandrosterone-peroxidase conjugate and any epiandrosterone in the sample will compete to bind to the anti-rabbit epiandrosterone antibodies. After incubation, the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound epiandrosterone-peroxidase conjugate. After a 30 min incubation, the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader at 450 nm. The intensity of the generated color corresponds inversely to the amount of epiandrosterone present in the sample.∣Rigorous validation: Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Epiandrosteron ist ein Dehydroepiandrosteron-Metabolit und ein Vorläufer von Testosteron und Estradiol mit hypolipidemischer und anaboler Eigenschaft.Epiandrosteron, ein potentielles Neurosteroid, scheint sich an den Gamma-Aminobuttersäure- (GABA)/Benzodiazepin-Rezeptor-Komplex (GABA-RC) zu binden, der als negativer, nicht konkurrierender Modulator von GABA-RC sowie Signal durch den N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor fungiert.Darüber hinaus hemmt dieses Mittel den Weg von Pentosenphosphat (PPP) und verdünnt dadurch die Blutgefäße, die durch partielle Depolarisation vorkontrahiert sind.Zudem hemmt Epiandrosteron die Synthese von Thromboxan A2 in aktivierten Thrombozyten, reduziert Plasminogen-Aktivator-Inhibitor Typ 1 und Gewebeplasminogenaktivator-Antigen, erhöht den Serumspiegel von insulinähnlichen Wachstumsfaktoren 1 und erhöht die zyklische Guanosinmonophosphat- und Stickoxid-Synthese.Diese Effekte verbessern möglicherweise die Durchblutung im Mikrogefäßsystem.[National Center for Biotechnology Information.PubChem Compound-Datenbank; CID=441302].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer 3 Beta-Androsteron; 3 Beta-Hydroxy-5 Alpha-Androstan-17-on; 5 Alpha-Androstan-3 Beta-ol-17-on; C19H30O2; Epiandrosteron; Isoandrosteron; Trans-Androsteron
Assay-Bereich 0,098 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,126 ng/ml
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA
Probentyp Fecal Extract, Plasma, Serum, Supernatant, Urine
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK 16%
Intraassay-VK 8%
Kitinhalt Anti-IgG-beschichtete 96-Well-Platte
Standard
Assaypufferkonzentrat
Capture Antikörper
HRP-konjugiertes Antigen
Waschpufferkonzentrat
TMB-Substrat
Stopplösung
Plattenversiegler, Standard, Assay Buffer Concentrate, Capture Antibody, HRP-conjugated Antigen, Wash Buffer Concentrate, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 µl; Plasma, 50 µl; Stuhlextrakt, 50 µl; Urin, 12,5 µl; Überstand, 50 µl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Ziel Epiandrosteron
Prüfzeit 45 min
Gesamte Assay-Zeit 2 h 30 min