missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epiberberine Chloride, TRC

Artikelnummer. 17953535
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17953535 1 g 1 Gramm
17943235 100 mg 100 Milligramm
17933335 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17953535 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5783001G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 889665-86-5
Summenformel C20 H18 N O4 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 371.81
Synonym 7,8,13,13a-Tetradehydro-2,3-dimethoxy-9,10-(methylenedioxy)berbinium Chloride
SMILES [Cl-].COc1cc2CC[n+]3cc4c5OCOc5ccc4cc3c2cc1OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Epiberberine Chloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-18-8-13-5-6-21-10-15-12(3-4-17-20(15)25-11-24-17)7-16(21)14(13)9-19(18)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 371.0924
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.