missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epikamphor, TRC

Artikelnummer. 30382938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382938 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30382938 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE8829905MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Epicamphor
CAS 10292-98-5
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C10 H16 O
Menge 5 mg
Synonym Epicamphor
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)6-8(7)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H](C(=O)C1)C2(C)C
IUPAC-Name (1S,4S)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 152.233
Formelmasse 152.12
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.