Learn More
(-)-Epicatechin-Gallat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
20 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15473519 10 mg 10 Milligramm
15463519 20 mg 20 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473519 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60814.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.46 €
    183.65 € / 10 Milligramm
    Sparen 43.81 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein natürliches Produkt aus grünem Tee, das Apoptose induziert
(-)-Epicatechin gallate is used as an antioxidant investigated as an adjunct treatment of some methyicillin resistant bacteria. Epicatechin gallate binds to the cell membrane in methicillin-resistant Staphylococcus aureus which decreases the fluidity of the bilayer and induces changes in gene expression. One of the catechin isomers and a potent antioxidant that can modulate a wide range of membrane proteins. Its bilayer-modifying potency was tested using gramicidin A (gA) channels as probes. All the catechins alter gA channel function and modify bilayer properties, with a 500-fold range in potency.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(-)-Epicatechingallat wird als Antioxidans verwendet, und auf Eignung als ergänzende Behandlung bei einigen Methyicillin-resistenten Bakterien untersucht wird. Epicatechingallat bindet an die Zellmembran in Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus an und verringert die Fluidität der Doppelschicht und induziert Veränderungen in der Genexpression. Eines der Katechin-Isomere und ein potentes Antioxidans, das eine breite Palette von Membranproteinen modulieren kann. Die Doppelschicht-modifizierende Potenz wurde mit Gramicidin A(gA)-Kanälen als Sonden getestet. Alle Katechine verändern die Funktion des gA-Kanals und modifizieren die Eigenschaften der Doppelschicht um das 500fache in der Wirksamkeit.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, DMSO, Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1257-08-5
Summenformel C22H18O10
Molekulargewicht (g/mol) 442.376
MDL-Nummer MFCD00075936
InChI-Schlüssel LSHVYAFMTMFKBA-TZIWHRDSSA-N
Synonym =--epicatechin gallate, epicatechin gallate, =--epicatechin-3-o-gallate, l-epicatechin gallate, =--epicatechin-3-gallate, =--epicatechingallate, epicatechin monogallate, --epicatechin 3-o-gallate, teatannin, epicatechol, gallate
PubChem CID 107905
ChEBI CHEBI:70255
IUPAC-Name [(2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl]-3,4,5-trihydroxybenzoat
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Epicatechin gallate
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,DMSO,methanol.
Formelmasse 442.37
Physikalische Form Pulver