Learn More
Epichlorhydrin 1000 µg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327624 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30327624 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09011097ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Epichlorohydrin
CAS 106-89-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Epichlorohydrin
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C3 H5 Cl O
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Epichlorhydrin
InChI-Formel InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
SMILES ClCC1CO1
IUPAC-Name 2-(Chloromethyl)Oxiran
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 92.52
Menge 1 mL
Formelmasse 92,0029 g/mol