Learn More
Epichlorhydrin, TRC
Artikelnummer. 30379488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379488 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30379488 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE58230050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Epichlorohydrin
CAS 106-89-8
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C3 H5 Cl O
Menge 50 g
Synonym Oxirane, (chloromethyl)- (9CI), Propane, 1-chloro-2,3-epoxy- (6CI,8CI), 2-(Chloromethyl)oxirane, (Chloromethyl)ethylene oxide, (Chloromethyl)oxirane, (RS)-Epichlorhydrin, (±)-Epichlorohydrin, 1,2-Epoxy-3-chloropropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, 10: PN: WO2017021334 SEQID: 16 claimed sequence, 2,3-Epoxypropyl chloride, 3-Chloro-1,2-epoxypropane, 3-Chloro-1,2-propylene oxide, 3-Chloropropene-1,2-oxide, 3-Chloropropylene oxide, Chloropropylene oxide, Epicerol, Epichlorohydrin, Epoxychloropropane, Glycerol epichlorohydrin, Glycidyl chloride, J 006, NSC 6747, dl-α-Epichlorohydrin, α-Epichlorohydrin, γ-Chloropropylene oxide
InChI-Formel InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
SMILES ClCC1CO1
IUPAC-Name 2-(Chloromethyl)Oxiran
Molekulargewicht (g/mol) 92.52
Formelmasse 92.0029
Reinheit (%) >95