missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epidermaler Wachstumsfaktor aus Mouse Submaxillary Gland, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11460202 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 μ g
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11460202

Marke: MP Biomedicals 0216003501

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Epidermaler Wachstumsfaktor von Maus-Unterkieferspeicheldrüsengewebekultur, ≥95 %, weißer Feststoff

  • EGF stimuliert die Proliferation und Differenzierung einer Vielzahl von Zelltypen, die sowohl aus Ektoderm als auch aus Mesoderm stammen.
  • In Gewebekulturen kann EGF den Bedarf an Seruman reduzieren oder eliminieren und wird häufig in Verbindung mit anderen Medienzusätzen und Hormonen wie Insulin, Transferrin und Prostaglandin E1 verwendet. Zu den zellulären metabolischen Effekten von EGF gehören die Stimulation von Ionenflüssen, des Glukosetransports, der Glykolyse und der Synthese von DNA, RNA und Proteinen. EGF stimuliert die Proliferation und Differenzierung einer Vielzahl von Zelltypen, die sowohl aus Ektoderm als auch aus Mesoderm stammen.
  • In Gewebekulturen kann EGF den Bedarf an Seruman reduzieren oder eliminieren und wird häufig in Verbindung mit anderen Medienzusätzen und Hormonen wie Insulin, Transferrin und Prostaglandin E1 verwendet.
  • Zu den zellulären metabolischen Effekten von EGF gehören die Stimulation von Ionenflüssen, des Glukosetransports, der Glykolyse und der Synthese von DNA, RNA und Proteinen.
  • Der epidermale Wachstumsfaktor von EGF ist ein Wachstumsfaktor, der aus der Unterkieferspeicheldrüse der Maus isoliert wird und durch Bindung an den Rezeptor „EGFR“ -Wachstum, Proliferation und Differenzierung von Zellen stimuliert. EGF ist mitogen für eine Vielzahl von Epidermiszellen und Epithelzelle, einschließlich Fibroblasten, Gliazellen, Säugetier-Epithelzellen, Gefäß- und Hornhaut-Endothelzellen, Rinder-Granulosa, Kaninchen-Chondrozyten, HeLa- und SV40-3T3-Zellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 62229-50-9
Farbe Weiß
Hinweise zur Reinheitsqualität ≥ 95 %
Summenformel C257H381N73O83S7
MDL-Nummer MFCD01634807
Menge 100 μ g
Synonym EGF, Epidermaler Zellwachstumsfaktor
Löslichkeitsinformationen EGF, Epidermaler Zellwachstumsfaktor
InChI-Schlüssel VBEQCZHXXJYVRD-DGWNDDGFNA-N
Molekulargewicht (g/mol) 6045.72
PubChem CID 56841751
Güte Gewebekultur
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt