Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Epigallocatechin, 95 %
Artikelnummer. 15204764 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Artikelnummer. Menge
15204764 10 mg
1 options
Artikelnummer. 15204764
Marke: Thermo Scientific Chemicals 448980100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Epigallocatechin
CAS 970-74-1
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Summenformel C15H14O7
Menge 10 mg
Synonym --epigallocatechin, epigallocatechin, epigallocatechol, l-epigallocatechin, epi-gallocatechin, antiscurvy factor c2, --epigallocatechol, l-epigallocatechol, --3,3',4',5,5',7-flavanhexol, 3,3',4',5,5',7-flavanhexol
InChI-Schlüssel XMOCLSLCDHWDHP-IUODEOHRSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O
IUPAC-Name (2R,3R)-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3,5,7-triol
Molekulargewicht (g/mol) 306.27
PubChem CID 72277
ChEBI CHEBI:42255
Formelmasse 306.27
Reinheit (%) 95%