Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Epigallocatechin-gallat, 95 %
Artikelnummer. 15224248 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15224248 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15224248 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 449010500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00 €
    101.65 € / 50 Milligramm
    Sparen 19.35 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Epigallocatechin gallate
CAS 989-51-5
Farbe Rosa bis Weiß
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C22H18O11
MDL-Nummer MFCD00075940
Menge 50 mg
Merck Index 153573
Synonym =--epigallocatechin gallate, egcg, epigallocatechin gallate, epigallocatechin 3-gallate, tea catechin, epigallocatechin-3-gallate, =--epigallocatechin-3-o-gallate, teavigo, =--epigallocatechol gallate, epigallocatechin-3-monogallate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: partially soluble. Other solubilities: practically insoluble in acetone,dmso,methanol
InChI-Schlüssel WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
IUPAC-Name [(2R,3R)-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl]-3,4,5-trihydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 458.37
PubChem CID 65064
ChEBI CHEBI:4806
Formelmasse 458.37
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver