Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Epinephrin (+)-Hydrogentartratsalz, 98+ %
Artikelnummer. 11996881 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11996881 1 g Glasflasche 1 Gramm
11926891 5 g Glasflasche 5 Gramm
11936891 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11996881 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 430140010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
(-)-Epinephrin (+)-Bitartratsalz, CAS # 51-42-3, auch Adrenalin genannt, ist ein Monoamin und Katecholamin-Hormon.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • (-)-Epinephrin (+)-Bitartrat-Salz ist ein Hormon
  • Es ist ein Monoamin und Katecholamin
Anwendungen
  • (-)-Epinephrin (+)-Bitartratsalz ist ein α-adrenerger und β-adrenerger Rezeptor-Agonist
  • Es kann im Fettgewebe verwendet werden, um den Blutverlust zu minimieren
  • Es ist möglicherweise ein Thrombozytenagonist zur Vorbereitung einer optimalen Thrombozytenaggregometrie in 96-Well-Platten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-42-3
Summenformel C13H19NO9
Molekulargewicht (g/mol) 333.29
MDL-Nummer MFCD00035077
InChI-Schlüssel YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Synonym L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate
PubChem CID 124080922
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 155.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,3674
Spezifische Drehung -20° to -24° (20°C, 589nm) (c=4, 1M HCl)
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutandisäure; 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzol-1,2-diol
Formelmasse 333.29
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.