missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

epithelial Sodium Channel alpha Antibody (2G4), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18613369 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18613369 25 μg 25 Mikrogramm
18215653 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18613369 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP25938225ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

epithelial Sodium Channel alpha Monoclonal specifically detects epithelial Sodium Channel alpha in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen epithelial Sodium Channel beta
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2G4
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.4), 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide
Gen-Alias amiloride-sensitive sodium channel subunit beta, amiloride-sensitive sodium channel subunit beta 1, BESC1, Beta-ENaC, beta-NaCH, ENaCB, ENaCbeta, Epithelial Na(+) channel subunit beta, epithelial sodium channel beta-2 subunit, epithelial sodium channel beta-3 subunit, nasal epithelial sodium channel beta subunit, Nonvoltage-gated sodium channel 1 subunit beta, SCNEB, sodium channel, nonvoltage-gated 1, beta
Gensymbole SCNN1B
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic peptide from the N-terminal of Rat ENaC alpha (aa. 46-68)
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6338
Testspezifität Detects 85kDa.
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.