Learn More
Epitizid, TRC
Artikelnummer. 30137201
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137201 50 mg 50 Milligramm
17934885 10 mg 10 Milligramm
17992085 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137201 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE58882550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1764-85-8
Summenformel C10 H11 Cl F3 N3 O4 S3
Molekulargewicht (g/mol) 425.86
Synonym 6-Chloro-3,4-dihydro-3-[[(2,2,2-trifluoroethyl)thio]methyl]-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-3-
IUPAC-Name 6-Chloro-1,1-Dioxo-3-(2,2,2-Trifluorethylsulfanylmethyl)-3,4-Dihydro-2H-1λ^{6},2,4-Benzothiadiazin-7-Sulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(CSCC(F)(F)F)NS2(=O)=O)cc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Epitizide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H11ClF3N3O4S3/c11-5-1-6-8(2-7(5)23(15,18)19)24(20,21)17-9(16-6)3-22-4-10(12,13)14/h1-2,9,16-17H,3-4H2,(H2,15,18,19)
Formelmasse 424.9552