Learn More
Eplerenon, Mikromol™
Artikelnummer. 17972586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17972586 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17972586 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3530.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Eplerenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eplerenone
CAS 107724-20-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Eplerenone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C24 H30 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Spiro[9,11-epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene-17(2H),2'(3'H)-furan], pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid deriv., (+)-Eplerenone, CGP 30083, Eplerenone, Epoxymexrenone, Inspra, SC 6110, SC 66110, Selara, SC-66110, Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone, 7-methyl ester, (7alpha,11alpha,17alpha), Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone, methyl ester, (7alpha,11alpha,17alpha)- (9CI), (7alpha,11alpha,17alpha)-9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxopregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid gamma-Lactone 7-Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]56CCC(=O)O6)[C@H]14
IUPAC-Name Methyl (4aS,4bR,5aR,6aS,7R,9aS,9bR,10R)-4a,6a-dimethyl-2,5'-dioxo-2,4,4',4a,5',5a,6,6a,8,9,9a,9b,10,11 -Tetradecahydro-3H,3'H-spiro[cyclopenta[7,8]phenanthro[4b,5-b]oxiren-7,2'-furan]-10-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 414.49
Menge 250 mg
Formelmasse 414,2042 g/mol