Learn More
Eplerenon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16574364 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16574364 250 mg 250 Milligramm
16564364 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16574364 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 462972500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107724-20-9
Summenformel C24H30O6
Molekulargewicht (g/mol) 414.50
InChI-Schlüssel JUKPWJGBANNWMW-VWBFHTRKSA-N
IUPAC-Name Methyl (1'R,2R,2'S,9'R,10'R,11'S,15'S,17'R)-2',15'-Dimethyl-5,5'-Dioxo-18'-Oxaspiro[oxolan-2,14'-Pentacyclo[8.8.0.0¹,¹⁷.0²,⁷.0¹¹,¹⁵]octadecan]-6'-ene-9'-Carboxylat
SMILES COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]23O[C@@H]2C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@]22CCC(=O)O2)[C@H]13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eplerenone
Schmelzpunkt 242.0°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble.
Formelmasse 414.49