Learn More
Eplerenon, TRC
Artikelnummer. 30382866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382866 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382866 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE58877525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eplerenone
CAS 107724-20-9
Summenformel C24 H30 O6
Menge 25 mg
Synonym Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, 7-methyl ester, (7α,11α,17α), Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, methyl ester, (7α,11α,17α)- (9CI), Spiro[9,11-epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene-17(2H),2'(3'H)-furan], pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid deriv., (+)-Eplerenone, CGP 30083, Eplerenone, Epoxymexrenone, Inspra, SC 6110, SC 66110, Selara, (7α,11α,17α)-9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxopregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid γ-Lactone 7-Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]56CCC(=O)O6)[C@H]14
IUPAC-Name Methyl (4aS,4bR,5aR,6aS,7R,9aS,9bR,10R)-4a,6a-dimethyl-2,5'-dioxo-2,4,4',4a,5',5a,6,6a,8,9,9a,9b,10,11 -Tetradecahydro-3H,3'H-spiro[cyclopenta[7,8]phenanthro[4b,5-b]oxiren-7,2'-furan]-10-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 414.49
Formelmasse 414.2042