missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EPLIN Antibody (1D0), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-42966
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EPLIN Monoclonal antibody specifically detects EPLIN in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| EPLIN | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.3, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 51474 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 1D0 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:20 - 1:200 | |
| 1110021C24Rik, Epithelial protein lost in neoplasm, EPLINepithelial protein lost in neoplasm beta, FLJ38853, LIM domain and actin binding 1, MGC131726, SREBP3LIM domain and actin-binding protein 1, sterol regulatory element binding protein 3 | |
| LIM domain and actin binding 1 - (Uniprot# Q9UHB6) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur