missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EPLIN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 16639-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EPLIN is a cytoskeleton-associated protein that inhibits actin filament depolymerization and cross-links filaments in bundles.Spezifikation
| EPLIN | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| LIMA1 | |
| EPLIN, LIM domain and actin binding 1, LIMA1, SREBP3 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 300228, 51474, 65970 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.15 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q9ERG0, Q9UHB6 | |
| LIMA1 | |
| EPLIN Fusion Protein Ag9994 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu