Learn More
Agilent BioTek Epoch Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, IVD
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17277989 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Modell:
EPOCH
EPOCH R
Enthält:
Epoch Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Datenanalysesoftware Gen5
Epoch R Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, Gen5 Mikrotiterplatten-Datenanalysesoftware
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17277989
Marke: Agilent BioTek EPOCHHSI
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Das Epoch Mikrotiterplatten-Spektralphotometer verfügt über eine Monochromator-basierte Optik für einen filterfreien, breiten Wellenlängenbereich für UV-Vis-Absorptionsmessungen.Für In-vitro-Diagnostik.
Das Epoch Mikrotiterplatten-Spektralphotometer verfügt über eine Monochromator-basierte Optik für einen filterfreien, breiten Wellenlängenbereich für UV-Vis-Absorptionsmessungen.Diese Messungen können in vielen Mikrotiterplattenformaten und in 2 μl-Proben durchgeführt werden, wenn die verfügbare Take3-Mikrovolumenplatte verwendet wird
Die Steuerung von Epoch erfolgt über die Gen5-Softwareschnittstelle, mit einfacher Programmierung und leistungsstarker Datenanalyse.Dieser robuste, wartungsarme Mikrotiterplatten-Absorptionsleser ist ein kostengünstiges System.Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit sorgen für Zeitersparnis bei Laborabläufen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mikrotiterplatten-Lesegerät
Lichtquelle Xenon-Blitzlampe
Plattentyp 6- bis 384-Well-Platten
Software Type Gen5 Data Analysis Software
Extinktionsbereich 200 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
Genauigkeit ±2 nm
Bandbreite 5 nm
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Küvettengröße 0,5 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 12 in.
Tiefe (metrisch) 30,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 7,7 in.
Höhe (metrisch) 19,6 cm
Hertz 50/60 Hz
Enthält Epoch Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Datenanalysesoftware Gen5
Modell EPOCH
Präzision ±0,2 nm
Auflösung 0,0001 OD
Spannung 100/240 V
Wellenlängenbereich 200 bis 999 nm
Gewicht (angloamerikanisch) < 15 lb.
Gewicht (metrisch) 6,8 kg
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm