Learn More
Agilent BioTek Epoch Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, IVD
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7236163 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Modell:
EPOCH
EPOCH R
Enthält:
Epoch Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Datenanalysesoftware Gen5
Epoch R Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, Gen5 Mikrotiterplatten-Datenanalysesoftware
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17277989
Marke: Agilent BioTek EPOCHHSI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Das Epoch Mikrotiterplatten-Spektralphotometer verfügt über eine Monochromator-basierte Optik für einen filterfreien, breiten Wellenlängenbereich für UV-Vis-Absorptionsmessungen.Für In-vitro-Diagnostik.
Das Epoch Mikrotiterplatten-Spektralphotometer verfügt über eine Monochromator-basierte Optik für einen filterfreien, breiten Wellenlängenbereich für UV-Vis-Absorptionsmessungen.Diese Messungen können in vielen Mikrotiterplattenformaten und in 2 μl-Proben durchgeführt werden, wenn die verfügbare Take3-Mikrovolumenplatte verwendet wird
Die Steuerung von Epoch erfolgt über die Gen5-Softwareschnittstelle, mit einfacher Programmierung und leistungsstarker Datenanalyse.Dieser robuste, wartungsarme Mikrotiterplatten-Absorptionsleser ist ein kostengünstiges System.Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit sorgen für Zeitersparnis bei Laborabläufen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mikrotiterplatten-Lesegerät
Lichtquelle Xenon-Blitzlampe
Plattentyp 6- bis 384-Well-Platten
Software Type Gen5 Data Analysis Software
Extinktionsbereich 200 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
Genauigkeit ±2 nm
Bandbreite 5 nm
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Küvettengröße 0,5 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 12 in.
Tiefe (metrisch) 30,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 7,7 in.
Höhe (metrisch) 19,6 cm
Hertz 50/60 Hz
Enthält Epoch Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Datenanalysesoftware Gen5
Modell EPOCH
Präzision ±0,2 nm
Auflösung 0,0001 OD
Spannung 100/240 V
Wellenlängenbereich 200 bis 999 nm
Gewicht (angloamerikanisch) < 15 lb.
Gewicht (metrisch) 6,8 kg
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm