Learn More
Epolamin, TRC
Artikelnummer. 30385052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385052 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385052 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE58895025ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Epolamine
CAS 2955-88-6
Summenformel C6H13NO
Menge 25 mL
Synonym 1-Pyrrolidineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine, 2-(1-Pyrrolidino)ethanol, 2-(1-Pyrrolidinyl)ethanol, 2-(Pyrrolidinyl)ethanol, 2-Pyrrolidinoethanol, N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine, N-(beta-Hydroxyethyl)pyrrolidine, NSC 26883
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h8H,1-6H2
SMILES OCCN1CCCC1
Molekulargewicht (g/mol) 115.17
Formelmasse 115.0997