Learn More
Epothilon D (synthetisch), TRC
Artikelnummer. 30138412
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138412 25 mg 25 Milligramm
30133034 1 mg 1 Milligramm
30006339 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138412 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE58900025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 189453-10-9
Summenformel C26 H39 N O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 477.66
IUPAC-Name (4S,7R,8S,9S,13Z,16S)-4,8-Dihydroxy-5,5,7,9-Tetramethyl-16-[(E)-1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-1-oxacyclohexadec-13-en-2,6-dione
SMILES C[C@H]1CCC\C=C/C[C@H](OC(=O)C[C@H](O)C(C)(C)C(=O)[C@H](C)[C@H]1O)\C(=C\c2csc(C)n2)\C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Epothilone D (synthetic)
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H39NO5S/c1-16-11-9-7-8-10-12-21(17(2)13-20-15-33-19(4)27-20)32-23(29)14-22(28)26(5,6)25(31)18(3)24(16)30/h8,10,13,15-16,18,21-22,24,28,30H,7,9,11-12,14H2,1-6H3/b10-8-,17-13+/t16-,18+,21-,22-,24-/m0/s1
Formelmasse 477.2549