Learn More
Fisherbrand™ 1-Well-Drahtgestelle aus epoxidbeschichtetem Stahl
Artikelnummer. 11717285 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Packungsgröße
11717285 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11717285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.19 €
    11.57 € / 1 Stück
    Sparen 15.62 €
    57% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein einzelnes, aufrecht stehendes Zentrifugenröhrchen aufbewahren. Das einteilige Stahldrahtregal ist die ideale Lösung für beengte Arbeitsbereiche. Robuster, epoxidbeschichteter Stahldraht wird zu einer einzelnen Vertiefung mit einem kreisförmigen Basisring geformt, um die Röhren sicher an ihrem Platz zu halten. Vollständig autoklavierbar und gefriergeeignet.
  • Ideal für kleine Raumverhältnisse.
  • Stabile Einzelröhrchenaufbewahrung für 50-ml-Röhrchen.
  • Geeignet für Rohre mit konischem oder rundem Boden.
  • Ein vorgeformter runder Basisring hält das Rohr an seinem Platz.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Verschieden
Aufnahmevermögen Röhrchen (29 mm), Röhrchen (5 ml)
Material Epoxidharz-beschichteter Stahl
Positionen 1
Form Rund
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) 50 ml Röhrchen
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) –40 °C/min
Abmessungen (L x B x H) 90 x 67 x 67 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 29 mm
Produkttyp Reagenzglas-Einzelgestell
Einschübe Keine
Array 1 x 1